Learn More
Titanium Thinfoil, 0.006mm (0.0002in) thick, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: Approx. 0.02g/25 x 25mm; Not certified pinhole free
144.72 - 454.26
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-32-6
Moleculaire formule Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL-nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11318717
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035813.FF
25 x 25 mm
144.72
25 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11425080
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035813.FI
50 x 50 mm
454.26
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Specificatie
Titanium
7440-32-6
99.6% (Metals basis)
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
23963
Odorless
Silver to Gray
Silver Gray foil
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures