Learn More
Titanium silicide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
169.85 - 551.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12039-83-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Si2Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 104.037 |
MDL-nummer | MFCD00151541 |
InChI Key | DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick |
PubChem CID | 6336889 |
IUPAC Name | bis($l^{2}-silanylidene)titanium |
SMILES | [Si]=[Ti]=[Si] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11382178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013088.18 |
50 g |
169.85
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11392178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013088.30 |
250 g |
551.75
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Titanium silicide is used in the semiconductor industry. It is also used in the fabrication of transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12039-83-7 | |
104.037 | |
DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N | |
6336889 | |
[Si]=[Ti]=[Si] |
Si2Ti | |
MFCD00151541 | |
titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick | |
bis($l^{2}-silanylidene)titanium |
Specificatie
Titanium silicide | |
12039-83-7 | |
Powder | |
Si2Ti | |
MFCD00151541 | |
titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick | |
DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N | |
bis($l^{2}-silanylidene)titanium | |
6336889 | |
99.5% |
1760°C | |
Gray | |
(metals basis) | |
TiSi2 | |
UN3178 | |
Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water. | |
[Si]=[Ti]=[Si] | |
104.037 | |
104.07 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H228-H315-H319-H335
Flammable solid.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P210-P240-P241-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H228-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: FLAMMABLE SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-904-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR2420000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Titanium silicide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vaste stof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Titanium silicide