Learn More
Titanium powder, -325 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
434.16 - 1219.07
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-32-6
Moleculaire formule Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL-nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11349248
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042624.36
500 g
434.16
500 gram
11339248
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
042624.D3
2 x 1 kg
1219.07
2 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Specificatie
Titanium
7440-32-6
4.506g/cm3
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Odorless
Silver to Gray
Silver Gray powder
99.5% (Metals basis)
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
23963
-325 Mesh
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Take precautionary measures against static discharges.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.2, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Titanium powder
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vaste stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Titanium