Learn More
Titanium powder, -200 mesh, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
53.87 - 196.98
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-32-6 |
---|---|
Moleculaire formule | Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 47.87 |
MDL-nummer | MFCD00011264,MFCD00151301 |
InChI Key | RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
PubChem CID | 23963 |
ChEBI | CHEBI:33341 |
IUPAC Name | titanium |
SMILES | [Ti] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11334768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043102.18 |
50 g |
53.87
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11344768
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043102.30 |
250 g |
196.98
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-32-6 | |
47.87 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
23963 | |
titanium |
Ti | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
CHEBI:33341 | |
[Ti] |
Specificatie
Titanium powder | |
(metals basis) | |
MFCD00011264,MFCD00151301 | |
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 | |
[Ti] | |
47.87 | |
CHEBI:33341 | |
−200 Mesh | |
Powder |
7440-32-6 | |
Ti | |
UN2546 | |
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N | |
titanium | |
23963 | |
99.5% | |
Odorless |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H251
Self-heating: may catch fire.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.2; Packing Group: II; Proper Shipping Name: TITANIUM POWDER, DRY
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Titanium powder
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vaste stof Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H228-Ontvlambare vaste stof.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Titanium