Learn More
Titanium powder, -100 mesh, 99.4%, Thermo Scientific Chemicals
49.25 - 350.75
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-32-6
Moleculaire formule Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL-nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15460987
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010383.14
25 g
49.25
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11305848
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
010383.36
500 g
350.75
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Specificatie
Titanium powder
7440-32-6
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
−100 Mesh
Powder
Gray
Ti
UN2546
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
23963
99.4%
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H252
Self-heating in large quantities
may catch fire.
P210-P222-P280-P335+P334-P370+P378q
H250-H500
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.2; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1700000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Titanium powder
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Pyrofore vaste stof Categorie 1
  • Voor zelfverhitting vatbare stof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H250-Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
  • H252-In grote hoeveelheden vatbaar voor zelfverhitting; kan vlam vatten.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P222-Contact met de lucht vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P370+P378-In geval van brand: blussen met .
  • P422-Onder bewaren.
  • P420-Gescheiden van ander materiaal bewaren.