Learn More
Titanium Nickel powder composite, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
31.90 - 835.16
Specificatie
Chemische naam of materiaal Titanium Nickel powder composite
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik Ti:Ni; 70:30 wt%
MDL-nummer MFCD02091734
VN-nummer UN3089
Oplosbaarheidsinformatie Insoluble in water.
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11329259
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.09
10 g N/A N/A N/A
11349259
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.22
100 g
233.16
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11339259
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
088384.36
500 g
835.16
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
A 70% titanium, 30% nickel composite powder strained through -325 mesh. Also used in alloy powder, bone staples and antioxidant coating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Specificatie
Titanium Nickel powder composite
MFCD02091734
Insoluble in water.
Air Sensitive
Ti:Ni; 70:30 wt%
UN3089
−325 Mesh
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H228-H351-H317
Flammable solid.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P210-P240-P241-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P370+P378q-P501c
H228-H317-H351
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 4.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: METAL POWDERS, FLAMMABLE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures