Learn More
Titanium(IV) oxide, catalyst support, Thermo Scientific Chemicals
91.25 - 827.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS 1317-70-0
Moleculaire formule O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11300488
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043828.30
250 g
91.25
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11320488
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043828.A1
1 kg
234.17
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11310488
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
043828.A7
5 kg
827.12
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
1317-70-0
79.87
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
26042
dioxotitanium
O2Ti
MFCD00011269,MFCD00210650
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CHEBI:32234
O=[Ti]=O
Specificatie
Titanium(IV) oxide
Pellets
MFCD00011269,MFCD00210650
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
dioxotitanium
26042
79.9
1317-70-0
O2Ti
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
O=[Ti]=O
79.87
CHEBI:32234
Plastic bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 215-280-1
missing translation for 'rtecsNumber' : VM2940000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures