Learn More
Titanium(IV) oxide, 20-36% in H{2}O colloidal dispersion, Thermo Scientific Chemicals
UV protection in clear coatings
65.93 - 359.79
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13463-67-7
Moleculaire formule O2Ti
Molecular Weight (g/mol) 79.87
MDL-nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI Key GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synoniem titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC Name dioxotitanium
SMILES O=[Ti]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11475250
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.36
500 g
65.93
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11485250
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.A1
1 kg
92.66
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11495250
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044517.A7
5 kg
359.79
5 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
UV protection in clear coatings. Photo electrodes of varying properties can be made using colloidal suspensions of titanium(IV) oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13463-67-7
79.87
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
26042
dioxotitanium
O2Ti
MFCD00011269 MFCD00210650
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
CHEBI:32234
O=[Ti]=O
Specificatie
368°C
Colloidal dispersion
O2Ti
titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
dioxotitanium
26042
79.9
1.26 g/mL
Titanium (IV) oxide
13463-67-7
MFCD00011269 MFCD00210650
Insoluble in water.
O=[Ti]=O
79.87
CHEBI:32234
20 to 35% in H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H351
Suspected of causing cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures