Learn More
Titanium(IV) isobutoxide, Thermo Scientific Chemicals
40.80 - 402.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7425-80-1 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00015045 |
Synoniem | tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester |
PubChem CID | 69626 |
IUPAC Name | tetrakis(2-methylpropyl) silicate |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15413007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089455.18 |
50 g |
40.80
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15423007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089455.30 |
250 g |
111.56
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15433007
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089455.A1 |
1 kg |
402.00
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Titanium(IV) isobutoxide general application in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7425-80-1 | |
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester | |
tetrakis(2-methylpropyl) silicate |
MFCD00015045 | |
69626 |
Specificatie
296°C | |
7425-80-1 | |
Melt | |
Ti[(CH3)2CHCH2O]4 | |
77°C (171°F) | |
Reacts with water. | |
CC(C)CO[Si](OCC(C)C)(OCC(C)C)OCC(C)C | |
320.545 | |
340.34 | |
Moisture sensitive |
Titanium (IV) isobutoxide | |
Yellow | |
C16H36O4Si | |
MFCD00015045 | |
tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester | |
QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N | |
tetrakis(2-methylpropyl) silicate | |
69626 | |
1.495 | |
1.02 g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H318-H335-H315
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P264b-P280i-P305+P351+P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 231-061-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Titanium(IV) isobutoxide
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Titanium(IV) isobutoxide