Learn More
Titanium(IV) fluoride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
121.61 - 357.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7783-63-3
Moleculaire formule TiF4
MDL-nummer MFCD00042545
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11347237
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011540.14
25 g
121.61
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11357237
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011540.22
100 g
357.78
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Titanium(IV) fluoride is used for preparation of glycosyl fluorides, glycosylation, preparation of fluorohydrins, addition of carbanions to aldehydes and imines. It is a catalyst for chemoselective synthesis and deprotection of geminal diacetates of aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7783-63-3
TiF4
MFCD00042545
Specificatie
Titanium(IV) fluoride
7783-63-3
Crystalline
TiF4
Insoluble in water.
Odorless
2.798
284° (sublimation)
White
98%
MFCD00042545
123.89
Moisture sensitive
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302+H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 232-017-6
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Titanium(IV) fluoride
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Titanium tetrafluoride