Learn More
Titanium(IV) ethoxide, TiO{2} 33% min, Thermo Scientific Chemicals
35.18 - 156.78
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 3087-36-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C8H20O4Ti |
Molecular Weight (g/mol) | 228.111 |
MDL-nummer | MFCD00009071 |
InChI Key | JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate |
PubChem CID | 76524 |
IUPAC Name | ethanolate;titanium(4+) |
SMILES | CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15492957
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077142.06 |
5 g |
35.18
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15402967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077142.18 |
50 g |
53.37
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15412967
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
077142.30 |
250 g |
156.78
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Titanium(IV) ethoxide is used in organic synthesis and material science. It is involved in the synthesis of anti-perspirants and antifungal agents. Furthermore, it is used to prepare carbon films in association with silicon dioxide. It is also used as a precursor for the synthesis of Ti4+ ions titanium nanoparticles by various methods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
3087-36-3 | |
228.111 | |
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N | |
76524 | |
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4] |
C8H20O4Ti | |
MFCD00009071 | |
titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate | |
ethanolate;titanium(4+) |
Specificatie
150°C to 152°C (10mmHg) | |
-40°C | |
Yellow | |
C8H20O4Ti | |
MFCD00009071 | |
28°C (84°F) | |
Soluble in organic solvents; Decomposes in water. | |
CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4] | |
228.111 | |
228.15 | |
Alcohol-like | |
Moisture sensitive |
Titanium (IV) ethoxide | |
3087-36-3 | |
Liquid | |
Ti(OCH2CH3)4 | |
UN2924 | |
titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate | |
JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N | |
ethanolate;titanium(4+) | |
76524 | |
TiO2 33% min | |
1.5043 | |
1.088 g/mL |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H226-H319
Flammable liquid and vapor.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P370+P378q-P501c
H226-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 3; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-410-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens deplaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften..
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide