Learn More
Titanium(IV) chloride, 1M solution in toluene, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
75.07 - 261.30
Specificatie
Chemische naam of materiaal Titanium(IV) chloride
Naamnotitie 1M Solution in Toluene
CAS 7550-45-0, 108-88-3
Kleur Orange
Fysische vorm Liquid
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10768713
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
378161000
100 mL AcroSeal™ Glass bottle
75.07
100 ml
10717723
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
378168000
800 mL AcroSeal™ Glass Bottle
261.30
800 ml
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
Specificatie
Specificatie
Titanium(IV) chloride
7550-45-0, 108-88-3
Liquid
MFCD00011267
15, 9634
Solubility in water: reacts
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
189.71
189.71
0.964
1M Solution in Toluene
Orange
Cl4Ti
8°C
titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
titanium(4+);tetrachloride
160960
0.95 to 1.1M
0.9640g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Suspected of damaging the unborn child.
May cause drowsiness or dizziness
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for seve
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-441-9
Productidentificatie
  • Titanium(IV) chloride, 1M solution in toluene
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H370-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
  • EUH071-Bijtend voor de luchtwegen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.