Learn More
Titanium(IV) bromide, 98%, Thermo Scientific Chemicals
42.71 - 402.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-68-6
Moleculaire formule TiBr4
Molecular Weight (g/mol) 367.5
MDL-nummer MFCD00011265
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10771525
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
391240050
5 g
42.71
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10085143
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
391240250
25 g
123.62
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10591314
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
391241000
100 g
402.00
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-68-6
TiBr4
367.5
MFCD00011265
Specificatie
230.0°C
39.0°C
97.5% min. (Argentometry)
TiBr4
15,9633
367.5
98%
Titanium(IV) bromide
7789-68-6
TiBr4
MFCD00011265
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute ether and absolute alcohol
367.5
Glass bottle
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Reacts violently with water.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-185-0
Productidentificatie
  • Titanium(IV) bromide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P402+P404-Op een droge plaats bewaren. In gesloten verpakking bewaren.