Learn More
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5%, Thermo Scientific Chemicals
Used as a catalyst in the production of polypropylene.
120.20 - 442.20
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12003-13-3 |
---|---|
Moleculaire formule | AlCl12Ti3 |
Molecular Weight (g/mol) | 595.98 |
MDL-nummer | MFCD00145412 |
InChI Key | KSKPGAGLAZXNEO-UHFFFAOYSA-H |
IUPAC Name | titanium(4+) aluminium(3+) heptachloride |
SMILES | Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11304257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036729.22 |
100 g |
120.20
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11314257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036729.36 |
500 g |
442.20
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride, TiCl{3} 76.0-78.5% is used as a catalyst in the production of polypropylene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12003-13-3 | |
595.98 | |
KSKPGAGLAZXNEO-UHFFFAOYSA-H | |
Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl |
AlCl12Ti3 | |
MFCD00145412 | |
titanium(4+) aluminium(3+) heptachloride |
Specificatie
Titanium(III) Chloride-Aluminum(III) Chloride | |
Powder | |
AlCl12Ti3 | |
Titanium aluminum chloride | |
KSKPGAGLAZXNEO-UHFFFAOYSA-H | |
titanium(4+) aluminium(3+) heptachloride | |
596.15 |
12003-13-3 | |
76.0 to 78.5% | |
MFCD00145412 | |
Insoluble in water. | |
Cl[Al](Cl)Cl.Cl[Ti](Cl)Cl | |
595.98 | |
Air and moisture sensitive |
Veiligheid en behandeling
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Never add water to this product. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 234-421-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Titanium(III) chloride-Aluminum(III) chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .