Learn More
Titanium gauze, 20 mesh woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire, Thermo Scientific Chemicals
118.59 - 754.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-32-6
Moleculaire formule Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL-nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11355207
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040918.FL
75 x 75 mm
118.59
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11335207
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040918.GT
150 x 150 mm N/A N/A N/A
11345207
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040918.HB
300 x 300 mm
754.76
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-32-6
47.87
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
23963
titanium
Ti
MFCD00011264,MFCD00151301
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
CHEBI:33341
[Ti]
Specificatie
Titanium gauze
7440-32-6
MFCD00011264,MFCD00151301
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
titanium
23963
20 Mesh
Wire Cloth
Woven from 0.076mm (0.003 in.) dia. wire
Ti
oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
[Ti]
47.87
CHEBI:33341
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures