Learn More
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, Grade 1, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
131.66 - 469.34
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-32-6
Moleculaire formule Ti
Molecular Weight (g/mol) 47.87
MDL-nummer MFCD00011264,MFCD00151301
InChI Key RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
IUPAC Name titanium
SMILES [Ti]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11440690
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044202.FI
50 x 50 mm
131.66
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11309708
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044202.GH
100 x 100 mm
322.61
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11319708
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044202.GT
150 x 150 mm
469.34
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-142-3
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Titanium foil, 0.05mm (0.002in) thick, annealed, Grade 1, 99.6% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals