Learn More
Titanium carbide, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
69.65 - 652.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 12070-08-5 |
---|---|
Moleculaire formule | CTi |
Molecular Weight (g/mol) | 59.88 |
MDL-nummer | MFCD00011268 |
InChI Key | YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | methanidylidynetitaniumylium |
SMILES | [C-]#[Ti+] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11359307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040178.18 |
50 g |
69.65
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11339307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040178.30 |
250 g |
191.96
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11349307
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
040178.A1 |
1 kg |
652.25
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Used in preparation of cermets and abrasion-resistant surface coating on metal parts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
12070-08-5 | |
59.88 | |
YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N | |
[C-]#[Ti+] |
CTi | |
MFCD00011268 | |
methanidylidynetitaniumylium |
Specificatie
4820°C | |
∽3140°C | |
Powder | |
CTi | |
Insoluble in water. | |
[C-]#[Ti+] | |
59.88 | |
4.93 g/mL |
Titanium carbide | |
12070-08-5 | |
99.5% (metals basis) | |
MFCD00011268 | |
YXIVWSJCLXKLJL-UHFFFAOYSA-N | |
methanidylidynetitaniumylium | |
59.91 |
Veiligheid en behandeling
P210-P240-P241-P280-P370+P378q
H228
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 4.1; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-120-4
missing translation for 'rtecsNumber' : XR1903500
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures