Learn More
Tin powder, -100 mesh, 99.995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
39.50 - 1540.67
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-31-5
Moleculaire formule Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11301628
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011013.04
2 g
39.50
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11321628
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011013.09
10 g
123.62
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11331628
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011013.18
50 g
514.56
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11311628
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011013.30
250 g
1540.67
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
tin
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Specificatie
Tin
7440-31-5
7.31g/cm3
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
118.71
CHEBI:32990
Odorless
Gray
Gray powder
99.995%
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
tin
5352426
-100 Mesh
Powder
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P264b-P270-P271-P280i-P301+P312-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P330-P501c
H302-H319-H335-H336-H373-H500
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'rtecsNumber' : XP7320000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures