Learn More
Tin(IV) oxide, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
29.47 - 271.35
Chemische identificatiekenmerken
CAS 18282-10-5
Moleculaire formule O2Sn
Molecular Weight (g/mol) 150.71
MDL-nummer MFCD00011244
InChI Key XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
PubChem CID 29011
ChEBI CHEBI:52991
IUPAC Name dioxotin
SMILES O=[Sn]=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15575126
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
451811000
100 g
29.47
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15555126
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
451810010
1 kg
114.57
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15565126
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
451810025
2.5 kg
271.35
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
18282-10-5
150.71
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
29011
dioxotin
O2Sn
MFCD00011244
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
CHEBI:52991
O=[Sn]=O
Specificatie
Tin(IV) oxide
O2Sn
MFCD00011244
tin dioxide, tin iv oxide, stannic oxide, cassiterite, flowers of tin, stannic dioxide, tin oxide sno2, tin peroxide, white tin oxide, stannic anhydride
XOLBLPGZBRYERU-UHFFFAOYSA-N
dioxotin
29011
150.69
Pure
6.9500g/mL
18282-10-5
SnO2
15,8905
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly soluble in sodium hydroxide solution, insoluble in alcohol and cold acids
O=[Sn]=O
150.71
CHEBI:52991
98.5% min. (metals basis)
6.95
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 242-159-
Productidentificatie
  • Tin(IV) oxide