Learn More
Tin(IV) fluoride, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Friedel-Crafts catalyst
105.53 - 416.07
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7783-62-2
MDL-nummer MFCD00042541
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11322158
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013063.04
2 g
105.53
2 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11332158
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
013063.09
10 g
416.07
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is used as Friedel-Crafts catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7783-62-2
MFCD00042541
Specificatie
Tin(IV) fluoride
7783-62-2
(metals basis)
UN2923
194.68
Moisture sensitive
705°C (sublimation)
Crystalline
MFCD00042541
14,8776
99%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H314-H318
Fatal if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-016-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures