Learn More
Tin(Iv) Chloride Pentahydrate, Pure, Fisher Chemical™
62.40 - 350.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10026-06-9 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl4H10O5Sn |
Molecular Weight (g/mol) | 350.59 |
MDL-nummer | MFCD00149864 |
InChI Key | KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J |
Synoniem | tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o |
PubChem CID | 61442 |
IUPAC Name | tin(4+) pentahydrate tetrachloride |
SMILES | O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4] |
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
10026-06-9 | |
350.59 | |
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J | |
61442 | |
O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4] |
Cl4H10O5Sn | |
MFCD00149864 | |
tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o | |
tin(4+) pentahydrate tetrachloride |
Specificatie
56°C | |
White | |
Powder/Solid | |
MFCD00149864 | |
KHMOASUYFVRATF-UHFFFAOYSA-J | |
tin(4+) pentahydrate tetrachloride | |
61442 | |
Plastic powder jar |
10026-06-9 | |
2 | |
Cl4H10O5Sn | |
tin iv chloride pentahydrate, tetrachlorostannane pentahydrate, tin chloride pentahydrate, stannic chloride pentahydrate, stannane, tetrachloro-, pentahydrate, ccris 6330, tin iv chloride, pentahydrate 1:4:5, cl4sn.5h2o, stannic chloride 5h2o | |
O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sn+4] | |
350.59 | |
350.57g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Tin(IV) chloride pentahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.