Learn More
Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
65.74 - 228.14
Specificatie
Chemische naam of materiaal | Tin(IV) chloride |
---|---|
Naamnotitie | 1M Solution in Dichloromethane |
CAS | 7646-78-8, 75-09-2 |
Moleculaire formule | Cl4Sn |
MDL-nummer | MFCD00011242 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10629784
|
Thermo Scientific Acros
378201000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
65.74
100 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10055992
|
Thermo Scientific Acros
378208000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
228.14
800 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acidSpecificatie
Tin(IV) chloride | |
7646-78-8, 75-09-2 | |
MFCD00011242 | |
15, 8901 | |
Solubility in water: reacts | |
Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl | |
260.52 | |
260.52 | |
Clear colorless solution, fuming in air | |
1.4190g/mL |
1M Solution in Dichloromethane | |
Cl4Sn | |
09,436; 17,335; 14,304; 13,300; 12,486; 10,370; 07,342; 06,553; 05,627; 03,269; 01,1111; 11,552 | |
tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4 | |
HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J | |
tetrachlorostannane | |
24287 | |
1M, exact strength on the certificate of analysis | |
1.419 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Suspected of causing cancer.
May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with wat
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-588-9
- Tin(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H373-Kan schade aan organen.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.