Learn More
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide, 98% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
36.68 - 301.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 288374-32-3 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00210604 |
Synoniem | tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11303548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039169.03 |
1 g |
36.68
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11393538
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039169.06 |
5 g |
113.57
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11313548
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039169.14 |
25 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
288374-32-3 | |
MFCD00210604 | |
tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis |
Specificatie
Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide | |
(metals basis) | |
Moisture sensitive | |
523.08 | |
Liquid |
288374-32-3 | |
MFCD00210604 | |
tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H361-H315-H319
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
P201-P202-P264b-P280i-P281-P302+P352-P305+P351+P338-P308+P313-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H361d
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures