Learn More
Tin(II) telluride, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
117.59 - 496.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS 12040-02-7
Moleculaire formule H2SnTe
Molecular Weight (g/mol) 248.33
MDL-nummer MFCD00049543
InChI Key UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name stannanetellone
SMILES [SnH2]=[Te]
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11319409
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
089186.09
10 g
117.59
10 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11309409
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
089186.18
50 g
496.47
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Tin(II) telluride is used as detector material for photodiodes in infrared used spectral range.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
12040-02-7
248.33
UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
[SnH2]=[Te]
H2SnTe
MFCD00049543
stannanetellone
Specificatie
Tin (II) telluride
12040-02-7
(metals basis)
MFCD00049543
Insoluble in water.
[SnH2]=[Te]
248.33
99.999%
6.48 g/mL
780°C
Pieces
H2SnTe
UN3288
UURRKPRQEQXTBB-UHFFFAOYSA-N
stannanetellone
246.29
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 234-914-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures