Learn More
Tin(II) tartrate hydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
155.78 - 489.44
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 815-85-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H4O6Sn |
Molecular Weight (g/mol) | 266.78 |
MDL-nummer | MFCD00054358 |
InChI Key | YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L |
Synoniem | unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1 |
PubChem CID | 66545835 |
IUPAC Name | (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;tin(2+) |
SMILES | [Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11304537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039604.14 |
25 g |
155.78
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11314537
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039604.22 |
100 g |
489.44
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
It is used for dyeing and printing textiles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
815-85-0 | |
266.78 | |
YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L | |
66545835 | |
[Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O |
C4H4O6Sn | |
MFCD00054358 | |
unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1 | |
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;tin(2+) |
Specificatie
Tin(II) tartrate hydrate | |
Powder | |
MFCD00054358 | |
unii-6js9u5611x, stannous tartrate, tin tartrate, tartaric acid, tin 2+ salt 1:1, r-r*,r*-2,3-dihydroxybutanedioic acid, tin r-r*,r*-tartrate, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-, r-r*,r*-, tin 2+ salt 1:1, butanedioic acid, 2,3-dihydroxy-theta-theta,theta-, tin 2++ salt 1:1 | |
YXTDAZMTQFUZHK-UHFFFAOYNA-L | |
(2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate;tin(2+) | |
66545835 | |
95% | |
Air Sensitive |
815-85-0 | |
C4H4O6Sn | |
14,8792 | |
slightly soluble in water. | |
[Sn++].OC(C(O)C([O-])=O)C([O-])=O | |
266.78 | |
266.76 (Anhydrous) | |
Odorless |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 212-427-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EJ9892500
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Tin(II) tartrate hydrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Tin(II) tartrate hydrate