Learn More
Tin(II) sulfate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
38.09 - 476.37
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7488-55-3 |
---|---|
Moleculaire formule | O4SSn |
Molecular Weight (g/mol) | 214.77 |
MDL-nummer | MFCD00011246 |
InChI Key | OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g |
PubChem CID | 62643 |
SMILES | [Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10174560
|
Thermo Scientific Acros
223661000 |
100 g | Glass bottle |
38.09
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10676222
|
Thermo Scientific Acros
223665000 |
500 g | Glass bottle |
126.63
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11974251
|
Thermo Scientific Acros
223660025 |
2.5 kg | Plastic bottle |
476.37
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
7488-55-3 | |
214.77 | |
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L | |
62643 |
O4SSn | |
MFCD00011246 | |
stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g | |
[Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O |
Specifications
Tin(II) sulfate | |
7488-55-3 | |
Powder, Crystals and/or Lumps | |
O4SSn | |
MFCD00011246 | |
stannous sulfate, tin ii sulfate, tin 2+ sulfate, unii-0mfe10j96e, sulfuric acid, tin 2+ salt 1:1, stannous sulfate, crystal, stannous sulfate, solutions, tin, ion sn2+ sulfate, tin ii sulfate 250g | |
OBBXFSIWZVFYJR-UHFFFAOYSA-L | |
tin(2+);sulfate | |
62643 | |
95% |
360.0°C | |
White | |
94% min. (Iodimetry) | |
SnSO4 | |
15,8917 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in diluted sulfuric acid | |
[Sn++].[O-]S([O-])(=O)=O | |
214.77 | |
214.75 |
Safety and Handling
GHS H Statement
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
Causes serious eye damage.
Harmful if inhaled.
May cause respiratory irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated ex
GHS P Statement
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minu
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-302-2
- Tin(II) sulfate
Signal Word
- Gevaar
Hazard Category
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Hazard Statement
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H373-Kan schade aan organen.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Precautionary Statement
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.