Learn More
Tin(II) oxalate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
32.26 - 386.93
Chemische Identifikatoren
CAS | 814-94-8 |
---|---|
Moleculaire formule | C2O4Sn |
Molecular Weight (g/mol) | 206.728 |
MDL-nummer | MFCD00040678 |
InChI Key | OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty |
PubChem CID | 13149 |
IUPAC Name | oxalate;tin(2+) |
SMILES | C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] |
Produktcode | Marke | Aantal | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aantal | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11429193
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11689.22 |
100 g |
32.26
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11439193
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11689.36 |
500 g |
98.99
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11449193
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11689.0E |
2500 g |
386.93
2500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
814-94-8 | |
206.728 | |
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L | |
13149 | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] |
C2O4Sn | |
MFCD00040678 | |
stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty | |
oxalate;tin(2+) |
Spezifikation
Tin (II) oxalate | |
814-94-8 | |
SnC2O4 | |
UN3288 | |
14,8786 | |
OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L | |
oxalate;tin(2+) | |
13149 | |
98% |
280°C (decomposition) | |
C2O4Sn | |
MFCD00040678 | |
3708588 | |
stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty | |
C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2] | |
206.728 | |
206.72 | |
3.56 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H302-H312
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
P264b-P270-P280-P301+P312-P302+P352-P312-P330-P363-P501c
H302+H312
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC SOLID, INORGANIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-414-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XQ3950000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Stannous oxalate
Signalwort
- Waarschuwing
Gefahrenkategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
Sicherheitshinweis
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Bevat: Stannous oxalate