Learn More
Tin(II) ethoxide, Thermo Scientific Chemicals
46.13 - 558.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 14791-99-2
Moleculaire formule C4H10O2Sn
Molecular Weight (g/mol) 208.832
MDL-nummer MFCD00015653
InChI Key XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
PubChem CID 71317418
IUPAC Name ethanolate;tin(2+)
SMILES CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11410510
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
020896.03
1 g
46.13
1 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11337977
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
020896.06
5 g
142.71
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11347977
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
020896.14
25 g N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
Tin(II) ethoxide is used in catalyst synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
14791-99-2
208.832
XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
71317418
CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
C4H10O2Sn
MFCD00015653
tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
ethanolate;tin(2+)
Specificatie
Tin(II) ethoxide
∼200°C (decomposition)
Sn(OC2H5)2
Air and moisture sensitive
Reacts with water
CC[O-].CC[O-].[Sn+2]
208.832
208.81
14791-99-2
C4H10O2Sn
MFCD00015653
tin ii ethoxide, diethoxytin ii, acmc-20aji5, ethanol, tin 2+ salt 9ci
XCKWFNSALCEAPW-UHFFFAOYSA-N
ethanolate;tin(2+)
71317418
Solid/Semi-solid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H318-H335-H315
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Causes skin irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H318-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures