Learn More
Tin(Ii) Chloride, Honeywell
Reagent Grade, 98%
51.53 - 507.15
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7772-99-8 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl2Sn |
Molecular Weight (g/mol) | 189.61 |
MDL-nummer | MFCD00011241 |
InChI Key | AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L |
PubChem CID | 24479 |
ChEBI | CHEBI:78067 |
IUPAC Name | dichlorotin |
SMILES | [Cl-].[Cl-].[Sn++] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15671830
|
Honeywell Research Chemicals
208256-100G |
100 g | N/A | ||||||
15691830
|
Honeywell Research Chemicals
208256-500G |
500 g | N/A | ||||||
15681830
|
Honeywell Research Chemicals
208256-2KG |
2 kg | N/A | ||||||
Beschrijving
- ≥95% for general laboratory use.
Chemische identificatiekenmerken
7772-99-8 | |
189.61 | |
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L | |
CHEBI:78067 | |
[Cl-].[Cl-].[Sn++] |
Cl2Sn | |
MFCD00011241 | |
24479 | |
dichlorotin |
Specificatie
Tin(Ii) Chloride | |
Cl2Sn | |
MFCD00011241 | |
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L | |
dichlorotin | |
24479 | |
189.62g/mol | |
Reagent |
7772-99-8 | |
SnCl2 | |
3260 | |
[Cl-].[Cl-].[Sn++] | |
189.61 | |
CHEBI:78067 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H314-H317-H332-H335-H341-H361-H373-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8700000