Learn More
Tin(Ii) Chloride Dihydrate, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reagent ISO, Reagent European Pharmacopoeia,≥98%
56.08 - 1765.26
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10025-69-1
MDL-nummer MFCD00149863
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15633500
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31669-100G
100 g
56.08
15653500
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31669-500G
500 g
217.60
500 gram
15643500
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31669-1KG
1 kg
344.56
1 kg
15663500
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
31669-6X1KG
6 x 1 kg
1765.26
6 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10025-69-1
MFCD00149863
Specificatie
Tin(Ii) Chloride Dihydrate
10025-69-1
MFCD00149863
225.65g/mol
ACS/puriss. p.a.
Reag. Ph. Eur. reag. ISO
SnCl2 · 2H2O
3260
≥98%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H314-H317-H332-H335-H341-H361-H373-H410
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8850000
Productidentificatie
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.