Learn More
Tin(II) chloride dihydrate, ACS, 98.0-103.0%, Thermo Scientific Chemicals
63.21 - 588.93
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10025-69-1
Moleculaire formule SnCl2·2H2O
MDL-nummer MFCD00149863
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11498600
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044409.22
100 g
63.21
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11478600
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044409.36
500 g
189.95
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11488600
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
044409.A3
2 kg
588.93
2 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Stannous chloride is used as a sensitizing agent in preparing glass and plastic for metalizing. It serves as a potent reducing agent. Other uses of stannous chloride are tin electroplating baths, corrosion inhibitors, polymers, thermoplastic elastomers, soldering flux, antioxidant, tanning agent and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10025-69-1
SnCl2·2H2O
MFCD00149863
Specificatie
Tin(II) chloride dihydrate
For analysis ACS
Crystalline
SnCl2·2H2O
Soluble in dilute and concentrated hydrochloric acid,alcohol,ethyl acetate,glacial acetic acid,and sodium hydroxide solution. Decomposes in excess water.
ACS Reagent
2.71 g/mL
43°C to 46°C
10025-69-1
98.0-103.0%
MFCD00149863
225.65 (189.62 Anhydrous)
Air Sensitive
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P234-P260-P264b-P271-P272-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P333+P313-P363-P390-P501c
H290-H314-H317-H332-H335-H373
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 600-045-1
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8850000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Productidentificatie
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Stannous chloride dihydrate