Learn More
Tin(II) Chloride Dihydrate, 98%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
ACS Reagent, 98%
33.15 - 2384.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10025-69-1 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00149863 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
15682620
|
Honeywell-Fluka
243523-5G |
5 g | Poly Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15642620
|
Honeywell-Fluka
243523-100G |
100 g | Poly Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15672620
|
Honeywell-Fluka
243523-500G |
500 g | Poly Bottle | N/A | N/A | N/A | |||
15662620
|
Honeywell-Fluka
243523-2.5KG |
2.5 kg | Poly Bottle |
885.75
2.50 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
15652620
|
Honeywell-Fluka
243523-12KG |
12 kg | Drum with inliner |
2384.66
12 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Chemische identificatiekenmerken
10025-69-1 | |
MFCD00149863 |
Specificatie
652°C | |
37°C to 38°C | |
Colorless | |
MFCD00149863 | |
Soluble in water, Hydrochloric Acid | |
98% | |
Crystalline |
Tin(II) Chloride Dihydrate | |
10025-69-1 | |
SnCl2 · 2H2O | |
UN3260 | |
225.65g/mol | |
ACS Reagent | |
2.71g/cm3 |
Veiligheid en behandeling
P260-P280-P303 + P361 + P353-P304 + P340 + P310-P305 + P351 + P338
H314-H317-H332-H335-H341-H361-H373-H410
missing translation for 'dotInformation' : 8/PGII
missing translation for 'einecsNumber' : 231-868-0
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8850000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Tin(II) chloride dihydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1C
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H373-Kan schade aan organen.
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P234-Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.