Learn More
Tin(II) chloride dihydrate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
27.74 - 446.22
Chemische identificatiekenmerken
CAS 10025-69-1
Moleculaire formule Cl2Sn·2H2O
Molecular Weight (g/mol) 225.63
MDL-nummer MFCD00149863
Synoniem Stannous chloride dihydrate
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10772431
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
196800050
5 g
27.74
5 gram
10772621
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
196805000
500 g
100.48
500 gram
10646974
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
196800025
2.5 kg
446.22
2.50 kg
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
10025-69-1
225.63
Stannous chloride dihydrate
Cl2Sn·2H2O
MFCD00149863
Specificatie
652.0°C
37.0°C to 38.0°C
10025-69-1
Adhering Crystalline Powder or Crystals
Cl2Sn·2H2O
MFCD00149863
15, 8910
Solubility in water: 1187g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alkalies and hcl, soluble in tartaric acid, alcohol, ethyl acetate, and glacial acetic acid
225.63
Glass Bottle
Tin(II) chloride dihydrate
97%
White or Colorless
96% min. (Iodimetry)
SnCl2·2H2O
01,1113; 02,389; 05,631; 06,554; 11,480; 13,298; 15,309; 16,68
Stannous chloride dihydrate
225.63
97%
2.7100g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
May be corrosive to metals.
Harmful if inhaled.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
May cause damage to organs through prolon
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : XP8850000
Productidentificatie
  • Tin(II) chloride dihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Stoffen en mengsels die bijtend zijn voor metalen categorie 1
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
  • H290-Kan bijtend zijn voor metalen.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.