Learn More
Tin foil, 2.0mm (0.08in) thick, Puratronic™, 99.9985% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
52.56 - 782.90
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7440-31-5
Moleculaire formule Sn
Molecular Weight (g/mol) 118.71
MDL-nummer MFCD00133862
InChI Key ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synoniem powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC Name tin
SMILES [Sn]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11347097
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011456.FF
25 x 25 mm
52.56
25 mm
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11385869
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011456.FI
50 x 50 mm
220.10
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11357097
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011456.GH
100 x 100 mm
782.90
1 stuk
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7440-31-5
118.71
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
5352426
tin
Sn
MFCD00133862
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
CHEBI:32990
[Sn]
Specificatie
Tin foil
7440-31-5
Sn
powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
[Sn]
118.71
CHEBI:32990
Puratronic™
≈9.1g/25x25mm
2.0mm (0.08 in.) thick
(metals basis)
MFCD00133862
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
tin
5352426
99.9985%
Odorless
Foil
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-141-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures