Learn More
Terumo™ Injectiespuiten voor algemeen gebruik, driedelig, met schaalverdeling
Use these syringes for the aspiration of fluids or sampling blood or other body fluids. Terumo™ 3-Part Latex Free Insulin Syringes feature a unique double beveled design for greater patient comfort.
Merk: Terumo™ 1SS02SE1
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
- Ultra-sharp needles
- Clear barrels
- Bold, precise scale markings
- Smooth plunger action
- Tamper evident peel packs
Specificatie
CE 0197, ISO 11607-1:2006, DM-klasse: IIa | |
Thermoplastisch elastomeer | |
Driedelige injectiespuit | |
2.5 ml | |
Ja |
Polypropylene | |
Ja | |
Ja | |
Luergecentreerde conus | |
Ja |