Learn More
Sonics Materials™ Sonde met schroefdraaduiteinde
Merk:  Sonics Materials™ 630-0207
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10734783
  • 615.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
58 μm
19 mm
Medium
Threaded End Probe
127 mm
1 Ea.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
Sonics Materials™ Sonde met schroefdraaduiteinde > Diameter: 19mm