Learn More
Sonics Materials™ Sonde met schroefdraaduiteinde
Merk:  Sonics Materials™ 630-0220
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 10305462
  • 615.00 / 1 stuk
Explore more special offers
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
114μ m
13 mm
Hoog
CV188 convertor
139 mm
Elk 1
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
One moment while we fetch your results.
Certificates
Bekijk bijbehorende artikelen
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
Product Content Correction
Product Title
Sonics Materials™ Sonde met schroefdraaduiteinde > Diameter: 13mm