Learn More
Thiophosgene, 85%, Thermo Scientific Chemicals
47.84 - 1439.36
Chemische identificatiekenmerken
CAS 463-71-8
MDL-nummer MFCD00004918
InChI Key ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
PubChem CID 10040
ChEBI CHEBI:29366
IUPAC Name thiocarbonyl dichloride
SMILES C(=S)(Cl)Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10357660
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151640250
25 g Glass bottle
47.84
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10103300
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151641000
100 g Glass bottle
121.24
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10647943
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151645000
500 g Glass bottle
397.98
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11944391
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
151640025
2.5 kg Glass bottle N/A N/A N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
463-71-8
ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
10040
thiocarbonyl dichloride
MFCD00004918
thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
CHEBI:29366
C(=S)(Cl)Cl
Specificatie
73.0°C
463-71-8
Liquid
CCl2S
MFCD00004918
05,667; 09,466
thiophosgene, carbonothioic dichloride, carbon chlorosulfide, thiocarbonyl chloride, thiocarbonic dichloride, dichlorothiocarbonyl, thiofosgen, phosgene, thio, thiokarbonylchlorid, carbonyl chloride, thio
ZWZVWGITAAIFPS-UHFFFAOYSA-N
thiocarbonyl dichloride
10040
114.98
1.5442
1.5080g/mL
Thiophosgene
Orange-Red to Red
80% min. (GC)
ClCSCl
03,134
62°C
Solubility in water: slow decomposition in cold, fast in hot water. Other solubilities: soluble in ether, ccl4, decomposes in alcohol
C(=S)(Cl)Cl
114.98
CHEBI:29366
85%
1.508
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Toxic if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician.
If skin i
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 207-341-6
Productidentificatie
  • Thiophosgene
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H330-Dodelijk bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.