Learn More
Thiazole-5-methanol, 95%, Thermo Scientific™
41.21 - 122.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 38585-74-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H5NOS |
Molecular Weight (g/mol) | 115.15 |
InChI Key | WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole |
PubChem CID | 2763216 |
IUPAC Name | 1,3-thiazol-5-ylmethanol |
SMILES | C1=C(SC=N1)CO |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15335018
|
Thermo Scientific Acros
455550050 |
5 g |
41.21
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15345018
|
Thermo Scientific Acros
455550250 |
25 g | N/A | ||||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
38585-74-9 | |
115.15 | |
5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole | |
1,3-thiazol-5-ylmethanol |
C4H5NOS | |
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N | |
2763216 | |
C1=C(SC=N1)CO |
Specificatie
Thiazole-5-methanol | |
1.3200g/mL | |
C4H5NOS | |
5-hydroxymethylthiazole, 5-hydroxymethyl thiazole, thiazol-5-ylmethanol, 5-thiazolemethanol, thiazole-5-methanol, thiazol-5-yl-methanol, thiazol-5-yl methanol, 5-thiazolylmethanol, 5-hydroxymethyl-1,3-thiazole | |
C1=C(SC=N1)CO | |
115.15 | |
115.15 |
38585-74-9 | |
94% min. (GC) | |
1.32 | |
WKBQQWDVVHGWDB-UHFFFAOYSA-N | |
1,3-thiazol-5-ylmethanol | |
2763216 | |
95% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement Causes serious eye damage. Harmful to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
GHS Signal Word: Danger
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Thiazole-5-methanol
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.