Learn More
Fisherbrand™ Temperatuurstrook voor thermografische metingen
Merk: Fisherbrand™ FIS08/02A
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
The standard 8 level range covers 40°C to 260°C for general purpose temperature monitoring.Specificatie
Voor temperatuurmonitoring voor algemene toepassingen | |
116°C | |
77 tot 116 C |
Temperatuurstrook | |
77°C |