Learn More
Thermo Scientific™ Dri-Bath™ Incubator Modular Blocks
For use with Thermo Scientific Dri-Bath Incubators
Specificatie
Voor gebruik met (apparatuur) | Dri-bath incubator |
---|---|
Materiaal | Aluminum Alloy |
Breedte (Engels) | 3 in. |
Breedte (metrisch) | 7.6 cm |
Hoogte (Engels) | 2 in. |
Beschrijving
Modular Blocks
- For use with Thermo Scientific™ Dri-Bath™ Modular Incubators
- Anodized aluminum alloy
- Each hole 48mm deep
- Thermometer holes
Specificatie
Dri-bath incubator | |
3 in. | |
2 in. | |
4 in. | |
10.1 cm |
Aluminum Alloy | |
7.6 cm | |
5 cm | |
1.8 in. | |
4.8 cm |