Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugation Polypropylene Bio-Bottles
Use these polypropylene screw cap closure bio-bottles for compatibility with round-bucket centrifuge systems.
339.69 - 353.76
Specificatie
Kleur Clear
Materiaal Polypropylene
Vorm Round
Producttype Centrifuge Bottle
Materiaal van sluiting Polypropylene
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10536434
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
75003800
180 mL
353.76
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10482525
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
75007585
400 mL
339.69
12 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Use these polypropylene screw cap closure bio-bottles for centrifugation compatibility with round buckets as in the Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
  • With screw cap
  • The 180mL Bio-Bottles (75-003-800) are compatible with Round Buckets for Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
  • The 400mL Bio-Bottles (75-007-585) are compatible with Round Buckets for Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
Specificatie
Specificatie
Clear
Round
Polypropylene
Polypropylene
Centrifuge Bottle
Screw Cap