Learn More
Thallium(I) sulfate, 99.9+%, (trace metal basis), Thermo Scientific Chemicals
42.11 - 485.42
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7446-18-6
Moleculaire formule O4STl2
Molecular Weight (g/mol) 504.79
MDL-nummer MFCD00011278
InChI Key YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
Synoniem thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
PubChem CID 24833
ChEBI CHEBI:81836
IUPAC Name thallium(1+);sulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10746053
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
196940100
10 g Glass bottle
42.11
10 gram
10612145
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
196940500
50 g Plastic bottle
136.68
50 gram
11984241
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
196942500
250 g Plastic bottle
485.42
250 gram
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For ultra trace analysis
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7446-18-6
504.79
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
24833
thallium(1+);sulfate
O4STl2
MFCD00011278
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
CHEBI:81836
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
Specificatie
Thallium(I) sulfate
99.9+%
White
80.0 to 84% (Tl)
TI2SO4
15,9418
Solubility in water: 4.87g/100mL (20°C)
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tl+].[Tl+]
504.79
CHEBI:81836
≥99.9%
6.77
632.0°C
7446-18-6
Crystals or Powder
O4STl2
MFCD00011278
thallous sulfate, thallium sulfate, thallium i sulfate, tharattin, zelio, bonide antzix, th-universal, unii-u9f9qir12t, rcra waste number p115, sulfuric acid, dithallium 1+ salt
YTQVHRVITVLIRD-UHFFFAOYSA-L
thallium(1+);sulfate
24833
504.79
Trace Metal Basis
6.7700g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 231-201-3
missing translation for 'rtecsNumber' : XG6800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Thallium(I) sulfate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 2
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H300-Dodelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.