Learn More
Thallium(I) bromide, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
160.80 - 595.97
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-40-4
MDL-nummer MFCD00011273
Synoniem Thallous bromide
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11331908
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011841.14
25 g
160.80
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11321908
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011841.22
100 g
595.97
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Thallium(I) bromide is used as Chemical reagents and pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-40-4
MFCD00011273
Thallous bromide
Specificatie
Thallium(I) bromide
7789-40-4
(metals basis)
UN1707
Thallous bromide
284.28
Hygroscopic
∼460°C
Powder
MFCD00011273
14,9258
Practically insoluble in water
99.999%
7.5 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H300-H330-H373
Fatal if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
P260-P264b-P270-P271-P284-P301+P310-P304+P340-P310-P314-P330-P501c
H300+H330-H373
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: THALLIUM COMPOUNDS, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 232-163-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures