Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Heads
AlphaMop™ 15 x 8 in. (38 x 20 cm) Thermoplastic Mop Head
91.50 - 115.00
Specificatie
Producttype Replacement Head
Steriliteit Non-sterile
Voor gebruik met (apparatuur) AlphaMop
Color-coded No
Materiaal Thermoplastic
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Autoclaveerbaar Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Autoclaveerbaar Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17915241
Bekijk documenten
Texwipe™
TX7108AH
Autoclavable
115.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15633249
Bekijk documenten
Texwipe™
TX7108H
Not Autoclavable
91.50
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • The large mop head allows for wider surface coverage and faster cleaning results
  • Quick-change system allows the user to replace covers / pads frequently, adhering to strict cleaning protocols
  • The polyester pad assures the mop cover to conform to surfaces for consistent cleaning
  • Specificatie
    Specificatie
    Replacement Head
    AlphaMop
    Thermoplastic