Learn More
Tetrahydrofuran, for HPLC, Unstabilised, Fisher Chemical™
GREENER_CHOICE
C4H8O, CAS Number-109-99-9, butylene oxide, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutane, furanidine, oxacyclopentane, tetrahydrofuranne, hydrofuran, furan, tetrahydro, tetrahydrofuran, tetramethylene oxide, 2.5L, 66 deg.C, CHEBI:26911, Colorless, 72.11g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108.4 deg.C
291.00 - 785.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 109-99-9
Moleculaire formule C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10264350
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/0706/PB15
1 L Plastic-coated Glass Bottle
291.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10578070
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Fisher Chemical
T/0706/PB17
2.5 L Plastic-coated Glass Bottle
785.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
C4H8O, CAS Number-109-99-9, butylene oxide, tetraidrofurano, 1,4-epoxybutane, furanidine, oxacyclopentane, tetrahydrofuranne, hydrofuran, furan, tetrahydro, tetrahydrofuran, tetramethylene oxide, 2.5L, 66 deg.C, CHEBI:26911, Colorless, 72.11g/mol, WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N, oxolane, -108.4 deg.C
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
109-99-9
72.11
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
8028
oxolane
C4H8O
MFCD00005356
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CHEBI:26911
C1CCOC1
Specificatie
7 to 8
109-99-9
66°C
C4H8O
200mbar at 20°C
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
C1CCOC1
72.11
CHEBI:26911
-108.4°C
Colorless
Liquid
MFCD00005356
0.55cp at 20°C
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
oxolane
8028
72.11g/mol
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Tetrahydrofuran
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/A§ raadplegen.