Learn More
Tetrahydrofuran, Honeywell
107.36 - 237.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS 109-99-9
Moleculaire formule C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
MDL-nummer MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Synoniem tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15677360
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
87368-1L
1 L
107.36
1 liter
15687360
SDS Bekijk documenten
Honeywell Riedel-de Haën
87368-2.5L
2.5 L
237.69
2.50 liter
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
109-99-9
72.11
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
8028
oxolane
C4H8O
MFCD00005356
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
CHEBI:26911
C1CCOC1
Specificatie
Tetrahydrofuran
0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C
−17°C (1.4°F)
C4H8O
114 mmHg (15°C), 143 mmHg (20°C)
102391
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
oxolane
8028
72.11g/mol
109-99-9
0.118
610°F
MFCD00005356
UN2056
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
C1CCOC1
72.11
CHEBI:26911
≥99.9%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P210-P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338-P370 + P378-P403 + P235
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-726-8
Productidentificatie
  • Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
  • EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.