Learn More
Tetrahydrofuran, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
High quality grade chemical stabilized with 0.025% BHT for laboratory and specialized industrial use.
122.72 - 1140.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 109-99-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 72.11 |
MDL-nummer | MFCD00005356 |
InChI Key | WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano |
PubChem CID | 8028 |
ChEBI | CHEBI:26911 |
IUPAC Name | oxolane |
SMILES | C1CCOC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10425191
|
JT Baker
8075.1000 |
1 L | Glass |
122.72
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10455381
|
JT Baker
8075.5000 |
5 L | EcoTainer Metal Safety Can | N/A | N/A | N/A | |||
10465571
|
JT Baker
8075.9025 |
25 L | Steel |
1140.00
25 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
- Label provides an actual Lot Analysis as a guarantee of purity and consistency
- Analytical methods used for these determinations are based on standard test procedures described in technical publications
- Improvements developed by J.T. Baker are employed to achieve a higher degree of reliability
Chemische identificatiekenmerken
109-99-9 | |
72.11 | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
8028 | |
oxolane |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
CHEBI:26911 | |
C1CCOC1 |
Specificatie
Tetrahydrofuran | |
109-99-9 | |
0.880 to 0.883 g/mL at 25°C | |
1.5 - 12 Vol % | |
230°C | |
Max. 0.002% | |
OCH2CH2CH2CH2 | |
Max. 0.02% | |
Fully miscible in water | |
C1CCOC1 | |
72.11 | |
CHEBI:26911 | |
≥99% |
-108.5°C | |
Colorless | |
65°C to 67°C | |
−21°C | |
Liquid | |
C4H8O | |
MFCD00005356 | |
tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano | |
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N | |
oxolane | |
8028 | |
72.11g/mol | |
BAKER ANALYZED™ |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 203-726-8
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- EUH019-Kan ontplofbare peroxiden vormen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.