Learn More
Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
25.43 - 143.72
Chemische identificatiekenmerken
CAS 16872-11-0
MDL-nummer MFCD00011345
Synoniem fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11368915
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14037.22
100 g
25.43
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11378915
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14037.36
500 g
39.80
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11388915
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14037.0E
2500 g
143.72
2.50 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong bases, oxidizing agents and acids.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
16872-11-0
MFCD00011345
fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
Specificatie
Tetrafluoroboric acid
130°C (decomposition)
1.4
MFCD00011345
Miscible with water.
≈50% w/w aq. soln.
16872-11-0
≈50% w/w aq. soln.
Pungent
fluoroboric acid, fluoboric acid, tetrafluoroboric acid, hydrogen tetrafluoroborate, borofluoric acid, hydrofluoboric acid, borate 1-, tetrafluoro-, hydrogen, hydron tetrafluoroborate, hydrogen tetrafluoroborate 1-, unii-h429wz9fbq
87.81
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P264b-P271-P281-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H360FD
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 240-898-3
missing translation for 'rtecsNumber' : ED2685000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H360FD-Kan de vruchtbaarheid schaden. Kan het ongeboren kind schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: fluoroboric acid, boric acid