Learn More
Tetraethylthiuram disulfide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
22.61 - 367.83
Chemische identificatiekenmerken
CAS 97-77-8
Moleculaire formule C10H20N2S4
Molecular Weight (g/mol) 296.524
MDL-nummer MFCD00009048
InChI Key AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
PubChem CID 3117
ChEBI CHEBI:4659
IUPAC Name diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11403950
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20721.22
100 g
22.61
100 gram
11475576
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20721.30
250 g
37.89
250 gram
11465576
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20721.0B
1000 g
110.55
1000 gram
11485576
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20721.0I
5000 g
367.83
5000 gram
Beschrijving
Beschrijving
Dopamine beta-hydroxylase inhibitor
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
97-77-8
296.524
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
3117
diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioate
C10H20N2S4
MFCD00009048
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
CHEBI:4659
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
Specificatie
Tetraethylthiuram disulfide
69°C to 72°C
C10H20N2S4
UN3077
14,3364
AUZONCFQVSMFAP-UHFFFAOYSA-N
diethylcarbamothioylsulfanyl N,N-diethylcarbamodithioate
3117
296.54
97-77-8
117°C (17 mmHg)
MFCD00009048
1712560
disulfiram, tetraethylthiuram disulfide, antabuse, alcophobin, antabus, anticol, bis diethylthiocarbamoyl disulfide, esperal, teturam, tetd
CCN(CC)C(=S)SSC(=S)N(CC)CC
296.524
CHEBI:4659
97%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H373-H302-H317
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if swallowed.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P260-P261-P280-P301+P312-P363-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wash contaminated clothing before reuse.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : JO1225000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • Tetraethylthiuram disulfide
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Disulfiram